Methyl-3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
H26233.09
H26233.09EA 169 EUR InStock
H26233.09
Methyl-3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 129332-45-2 Molecular Formula: C8H8N2O2S2 Formula Weight: 228.28 Melting Point: 205-208° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00052752
Formule: C₉H₁₀N₂O₂S₂
MW: 228,29 g/mol
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085050
Numéro CAS: 129332-45-2
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité