Cyclopropylmagnesium bromide 0.5-0.7 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26273.AE
H26273.AEEA 328 EUR InStock
H26273.AE
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5-0.7 M dans le THF
Cyclopropylmagnesium bromide
CAS No.: 23719-80-4 Molecular Formula: C3H5BrMg Formula Weight: 145.28 Flash Point: -17°(1°F) UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00672094
Formule: C₃H₅BrMg
Densité: 0.968
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672094
Numéro CAS: 23719-80-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité