Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Quinquephenyl 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

H26308.03
H26308.03EA 409 EUR InStock
H26308.03
p-Quinquephenyl 98%
p-Quinquephenyl
Purity: 98% CAS No.: 3073-05-0 Molecular Formula: C30H22 Formula Weight: 382.50 MDL No.: MFCD00059012


Formule: C₃₀H₂₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059012
Numéro CAS: 3073-05-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité