1-Éthyl-4-ethynylbenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26313.06
H26313.06EA 118 EUR InStock
H26313.06
1-Éthyl-4-ethynylbenzène ≥99%
1-Éthyl-4-ethynylbenzène
Purity: 99% CAS No.: 40307-11-7 Molecular Formula: C10H10 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 192° MDL No.: MFCD00173887
Formule: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C
Densité: 0.930
Point d'éclair: 71 °C (160 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173887
Numéro CAS: 40307-11-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité