4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyano-4'-n-octylbiphenyl, 4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile, 4'-n-Octyl-4-biphenylcarbonitrile, 8CB
H26318.03
H26318.03EA 161 EUR InStock
H26318.03
4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥99%
4-Cyano-4'-octylbiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 52709-84-9 Molecular Formula: C21H25N Formula Weight: 291.43 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 20-22° MDL No.: MFCD00075146
Formule: C₂₁H₂₅N
MW: 291,43 g/mol
Point de fusion: 20…22 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075146
Numéro CAS: 52709-84-9
EINECS: 258-120-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité