4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26353.03
H26353.03EA 114 EUR InStock
H26353.03
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 175202-48-9 Molecular Formula: C8H7NO2S2 Formula Weight: 213.27 Melting Point: 117-119° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00173757
Formule: C₈H₇NO₂S₂
MW: 213,28 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173757
Numéro CAS: 175202-48-9
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité