(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, 4-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl chloride
H26395.03
H26395.03EA 170 EUR InStock
H26395.03
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 163295-75-8 Molecular Formula: C8H6ClF3O2S Formula Weight: 258.65 Melting Point: 103-105° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01631932
Formule: C₈H₆ClF₃O₂S
MW: 258,65 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631932
Numéro CAS: 163295-75-8
EINECS: None
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité