1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26643.MD
H26643.MDEA 91.6 EUR InStock
H26643.MD
1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS No.: 214078-93-0 Molecular Formula: C24H36N4 Formula Weight: 380.58 Melting Point: 67-68° MDL No.: MFCD09263312
Formule: C₂₄H₃₆N₄
MW: 380,58 g/mol
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263312
Numéro CAS: 214078-93-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité