3-(Benzylamino)-1-propanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Benzylamino)propan-1-ol, N-(3-Hydroxypropyl)benzylamine, 3-(Benzylamino)-1-propanol
H26664.03
H26664.03EA 239 EUR InStock
H26664.03
3-(Benzylamino)-1-propanol 97%
3-(Benzylamino)-1-propanol
Purity: 97% CAS No.: 4720-29-0 Molecular Formula: C6H5CH2NH(CH2)3OH Formula Weight: 165.24 MDL No.: MFCD00020622
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020622
Numéro CAS: 4720-29-0
EINECS: 225-210-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité