2-Acetylquinoxaline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26680.03
H26680.03EA 195 EUR InStock
H26680.03
2-Acetylquinoxaline 97%
2-Acetylquinoxaline
Purity: 97% CAS No.: 25594-62-1 Molecular Formula: C10H8N2O Formula Weight: 172.19 Melting Point: 76-79° MDL No.: MFCD07808559
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07808559
Numéro CAS: 25594-62-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité