Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid Tri-tert-butyl Ester, Tri-tert-butyl 2,2',2''-(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)triacetate
H26736.MD
H26736.MDEA 253 EUR InStock
H26736.MD
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate
CAS No.: 122555-91-3 Molecular Formula: C26H50N4O6 Formula Weight: 514.71 MDL No.: MFCD05865261
Formule: C₂₆H₅₀N₄O₆
MW: 514,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865261
Numéro CAS: 122555-91-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité