1,4,8-Tri-boc-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26741.MD
H26741.MDEA 171 EUR InStock
H26741.MD
1,4,8-Tri-boc-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
1,4,8-Tri-boc-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS No.: 170161-27-0 Molecular Formula: C25H48N4O6 Formula Weight: 500.68 Melting Point: 48-54° MDL No.: MFCD09263315
Formule: C₂₅H₄₈N₄O₆
MW: 500,68 g/mol
Point de fusion: 48…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263315
Numéro CAS: 170161-27-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité