Acide 3-(4-bromophényl)propionique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26785.06
H26785.06EA 52.9 EUR InStock
H26785.06
Acide 3-(4-bromophényl)propionique ≥98%
Acide 3-(4-bromophényl)propionique
Purity: 98% CAS No.: 1643-30-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 133-136° MDL No.: MFCD01310793
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310793
Numéro CAS: 1643-30-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité