cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26815.03
H26815.03EA 154 EUR InStock
H26815.03
cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene
cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene
CAS No.: 79236-92-3 Molecular Formula: C10H18N4 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 29-31° MDL No.: MFCD09263319
Formule: C₁₀H₁₈N₄
MW: 194,28 g/mol
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263319
Numéro CAS: 79236-92-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité