2-Formyl-6-picoline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26841.14
H26841.14EA 661 EUR InStock
H26841.14
2-Formyl-6-picoline ≥98%
2-Formyl-6-picoline
Purity: 98% CAS No.: 1122-72-1 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 68°(155°F) Refractive Index: 1.527 Melting Point: 29-33° Boiling Point: 105-108°/12mm Beilstein Reference: 107476 MDL No.: MFCD00006291
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 105…108 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 29…33 °C
Point d'éclair: 68 °C (155 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006291
Numéro CAS: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité