1,4-Difluoro-2-iodobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26890.06
H26890.06EA 104 EUR InStock
H26890.06
1,4-Difluoro-2-iodobenzène ≥97%
1,4-Difluoro-2-iodobenzène
Purity: 97% CAS No.: 2265-92-1 Molecular Formula: C6H3F2I Formula Weight: 239.99 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 178-179° MDL No.: MFCD03094151
Formule: C₆H₃F₂I
Point d'ébullition: 178…179 °C
Densité: 1.998
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094151
Numéro CAS: 2265-92-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité