[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26897.03
H26897.03EA 66.8 EUR InStock
H26897.03
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
CAS No.: 59831-02-6 Molecular Formula: C27H26Cl2P2Pd Formula Weight: 589.77 MDL No.: MFCD03844773
Formule: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844773
Numéro CAS: 59831-02-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité