2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26917.06
H26917.06EA 303 EUR InStock
H26917.06
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid 95%
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 219735-99-6 Molecular Formula: C7H8BClO3 Formula Weight: 186.40 Melting Point: ca 202° MDL No.: MFCD03411935
Formule: C₇H₈BClO₃
Point de fusion: ∼ 202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411935
Numéro CAS: 219735-99-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité