Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26953.03
H26953.03EA 339 EUR InStock
H26953.03
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 23039-97-6 Molecular Formula: C12H8ClF2P Formula Weight: 256.62 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD04972302
Formule: C₁₂H₈ClF₂P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972302
Numéro CAS: 23039-97-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité