4-Nitro-D-phenylalanine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26959.03
H26959.03EA 73.9 EUR InStock
H26959.03
4-Nitro-D-phenylalanine 98%
4-Nitro-D-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 56613-61-7 Molecular Formula: C9H10N2O4 Formula Weight: 210.19 MDL No.: MFCD00066016
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066016
Numéro CAS: 56613-61-7
EINECS: 213-446-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité