Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Formyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid

H26988.03
H26988.03EA 304 EUR InStock
H26988.03
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 1072944-24-1 Molecular Formula: C8H6BF3O3 Formula Weight: 217.94 Melting Point: 200-202° MDL No.: MFCD09037498


Formule: C₈H₆BF₃O₃
MW: 217,94 g/mol
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037498
Numéro CAS: 1072944-24-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité