3,6-Dihydroxyflavone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,6-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 3,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 3,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 3,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 3,6-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
H26989.06
H26989.06EA 199 EUR InStock
H26989.06
3,6-Dihydroxyflavone ≥97%
3,6-Dihydroxyflavone
Purity: 97% CAS No.: 108238-41-1 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 Melting Point: 231-234° MDL No.: MFCD00143082
Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Point de fusion: 231…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143082
Numéro CAS: 108238-41-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité