(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-4,4-difluoro-L-proline, (S)-1-Boc-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-L-proline
H27052.03
H27052.03EA 163 EUR InStock
H27052.03
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Purity: 97+% CAS No.: 203866-15-3 Molecular Formula: C10H15F2NO4 Formula Weight: 251.24 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD03094917
Formule: C₁₀H₁₅F₂NO₄
MW: 251,23 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094917
Numéro CAS: 203866-15-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité