2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27053.03
H27053.03EA 168 EUR InStock
H27053.03
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine 95%
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Purity: 95% CAS No.: 211308-81-5 Molecular Formula: C5H4ClIN2 Formula Weight: 254.46 Melting Point: 95-98° MDL No.: MFCD07644578
Formule: C₅H₄ClIN₂
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644578
Numéro CAS: 211308-81-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité