3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27073.03
H27073.03EA 63.2 EUR InStock
H27073.03
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 97%
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 14670-94-1 Molecular Formula: C13H20O2 Formula Weight: 208.30 Melting Point: 107-109° MDL No.: MFCD00188067
Formule: C₁₃H₂₀O₂
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00188067
Numéro CAS: 14670-94-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité