5-Chlorobenzoxazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27083.06
H27083.06EA 77.8 EUR InStock
H27083.06
5-Chlorobenzoxazole 95%
5-Chlorobenzoxazole
Purity: 95% CAS No.: 17200-29-2 Molecular Formula: C7H4ClNO Formula Weight: 153.57 Melting Point: 39-41° MDL No.: MFCD00216939
Formule: C₇H₄ClNO
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216939
Numéro CAS: 17200-29-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité