1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpyrazol-5-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Methylpyrazole-5-boronic acid Pinacol ester
H27094.MD
H27094.MDEA 0 EUR InStock
H27094.MD
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 847818-74-0 Molecular Formula: C10H17BN2O2 Formula Weight: 208.07 Melting Point: 58-61° MDL No.: MFCD05861380
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208,07 g/mol
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861380
Numéro CAS: 847818-74-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité