5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
H27127.14
H27127.14EA 188 EUR InStock
H27127.14
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 89694-48-4 Molecular Formula: C7H8BClO3 Formula Weight: 186.40 Melting Point: 134-141° MDL No.: MFCD01318966
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Point de fusion: 134…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318966
Numéro CAS: 89694-48-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité