5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27147.03
H27147.03EA 231 EUR InStock
H27147.03
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 321724-19-0 Molecular Formula: C10H15BN2O2 Formula Weight: 206.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 60-66° MDL No.: MFCD05155223
Formule: C₁₀H₁₅BN₂O₂
Point de fusion: 60…66 °C
Numéro MDL: MFCD05155223
Numéro CAS: 321724-19-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité