2-(1-Naphthalene)ethanol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 2-(1-Naphthyl)ethanol
H27218.09
H27218.09EA 38.9 EUR InStock
H27218.09
2-(1-Naphthalene)ethanol 95%
2-(1-Naphthalene)ethanol
Purity: 95% CAS No.: 773-99-9 Molecular Formula: C12H12O Formula Weight: 172.23 Melting Point: 60-64° Boiling Point: 186°/17mm MDL No.: MFCD00004050
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004050
Numéro CAS: 773-99-9
EINECS: 212-260-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité