(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-Cis-4-F-Pro-OH, N-Boc-cis-4-fluoro-L-proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-cis-4-fluoro-L-proline, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (2S,4S)-1-Boc-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, (2S,4S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
H27225.03
H27225.03EA 154 EUR InStock
H27225.03
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 203866-13-1 Molecular Formula: C10H16FNO4 Formula Weight: 233.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD04973957
Formule: C₁₀H₁₆FNO₄
MW: 233,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04973957
Numéro CAS: 203866-13-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité