6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Bromo-2-pyridylboronic acid Pinacol ester, 6-Bromopyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Bromo-2-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H27245.03
H27245.03EA 341 EUR InStock
H27245.03
6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 651358-83-7 Molecular Formula: C11H15BBrNO2 Formula Weight: 283.96 Melting Point: 125-127° MDL No.: MFCD06796177
Formule: C₁₁H₁₅BBrNO₂
MW: 283,96 g/mol
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796177
Numéro CAS: 651358-83-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité