4-Cyano-3-iodopyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27247.03
H27247.03EA 401 EUR InStock
H27247.03
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
4-Cyano-3-iodopyridine
Purity: 98% CAS No.: 10386-28-4 Molecular Formula: C6H3IN2 Formula Weight: 230.01 Melting Point: 119-122° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD08729285
Formule: C₆H₃IN₂
MW: 230,01 g/mol
Point de fusion: 119…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08729285
Numéro CAS: 10386-28-4
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité