Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27266.06
H27266.06EA 167 EUR InStock
H27266.06
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride tech. 90%, grade Technique
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride
Purity: 90% CAS No.: 99337-56-1 Molecular Formula: [CH3(CH2)3)]4N(H2F3) Formula Weight: 301.48 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00145365
Formule: C₁₆H₃₈F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145365
Numéro CAS: 99337-56-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité