1-(5-Iodopyridin-2-yl)piperazine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27289.03
H27289.03EA 144 EUR InStock
H27289.03
1-(5-Iodopyridin-2-yl)piperazine 95%
1-(5-Iodopyridin-2-yl)piperazine
Purity: 95% CAS No.: 219635-89-9 Molecular Formula: C9H12IN3 Formula Weight: 289.12 Melting Point: ca 135° dec. MDL No.: MFCD04039867
Formule: C₉H₁₂IN₃
Point de fusion: ∼ 135 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039867
Numéro CAS: 219635-89-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité