4-Oxocyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27294.03
H27294.03EA 125 EUR InStock
H27294.03
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid ≥98%
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 874-61-3 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.16 Melting Point: 65-71° MDL No.: MFCD00102035
Formule: C₇H₁₀O₃
Point de fusion: 65…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102035
Numéro CAS: 874-61-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité