2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
H27312.03
H27312.03EA 123 EUR InStock
H27312.03
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 590371-81-6 Molecular Formula: C7H3ClF3NO2 Formula Weight: 225.56 Melting Point: 158-159° MDL No.: MFCD08458125
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Point de fusion: 158…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458125
Numéro CAS: 590371-81-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité