9,9-Dimethylxanthene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27340.06
H27340.06EA 145 EUR InStock
H27340.06
9,9-Dimethylxanthene ≥98%
9,9-Dimethylxanthene
Purity: 98+% CAS No.: 19814-75-6 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-43° Boiling Point: 114-115°/0.6mm MDL No.: MFCD00134434
Formule: C₁₅H₁₄O
Point d'ébullition: 114…115 °C (0.6 mmHg)
Point de fusion: 40…43 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134434
Numéro CAS: 19814-75-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité