tert-Butyldichlorophosphine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27360.18
H27360.18EA 584 EUR InStock
H27360.18
tert-Butyldichlorophosphine 98%
tert-Butyldichlorophosphine
Purity: 98% CAS No.: 25979-07-1 Molecular Formula: C4H9Cl2P Formula Weight: 159.00 Melting Point: 44-49° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00013615
Formule: C₄H₉Cl₂P
Point de fusion: 44…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013615
Numéro CAS: 25979-07-1
EINECS: 247-386-9
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité