N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fmoc-Cys(Trt)-OH, N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
H27363.06
H27363.06EA 47.3 EUR InStock
H27363.06
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥95%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine
Purity: 95% CAS No.: 103213-32-7 Molecular Formula: C37H31NO4S Formula Weight: 585.71 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 171-173° Optical Rotation: +17° (c=1 in THF) MDL No.: MFCD00038538
Formule: C₃₇H₃₁NO₄S
MW: 585,72 g/mol
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038538
Numéro CAS: 103213-32-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité