Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H27368.06
H27368.06EA 155 EUR InStock
H27368.06
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 97%
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone
Purity: 97% CAS No.: 54903-09-2 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Melting Point: 232-239° MDL No.: MFCD01664312


Formule: C₉H₇NO₃
Point de fusion: 232…239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01664312
Numéro CAS: 54903-09-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité