3-Chloro-p-crésol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-4-methylphenol, 1-Chloro-3-hydroxy-6-methylbenzene
H27385.06
H27385.06EA 83.7 EUR InStock
H27385.06
3-Chloro-p-crésol ≥97%
3-Chloro-p-crésol
Purity: 97% CAS No.: 615-62-3 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 51-53° Boiling Point: 228° UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00060319
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060319
Numéro CAS: 615-62-3
EINECS: 210-439-1
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité