6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester
H27426.03
H27426.03EA 454 EUR InStock
H27426.03
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester tech. 90%, grade Technique
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 90% CAS No.: 652148-92-0 Molecular Formula: C11H15BClNO2 Formula Weight: 239.51 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 107-110° MDL No.: MFCD06798259
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06798259
Numéro CAS: 652148-92-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité