Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de perfluorobutane-1-sulfonyle ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nonafluorobutane-1-sulphonyl chloride

H27437.03
H27437.03EA 86.2 EUR InStock
H27437.03
Chlorure de perfluorobutane-1-sulfonyle ≥98%
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2991-84-6 Molecular Formula: CF3(CF2)3SO2Cl Formula Weight: 318.55 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03412262


Formule: C₄ClF₉O₂S
MW: 318,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412262
Numéro CAS: 2991-84-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité