Diphenyl(o-tolyl)phosphine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27503.03
H27503.03EA 40.7 EUR InStock
H27503.03
Diphenyl(o-tolyl)phosphine
Diphenyl(o-tolyl)phosphine
CAS No.: 5931-53-3 Molecular Formula: C19H17P Formula Weight: 276.32 Melting Point: 67-70° MDL No.: MFCD00008515
Formule: C₁₉H₁₇P
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008515
Numéro CAS: 5931-53-3
EINECS: 227-675-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité