2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid
H27509.03
H27509.03EA 196 EUR InStock
H27509.03
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 95%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 136466-94-9 Molecular Formula: C5H4BF2NO2 Formula Weight: 158.90 MDL No.: MFCD03788245
Formule: C₅H₄BF₂NO₂
MW: 158,90 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788245
Numéro CAS: 136466-94-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité