4-Methyl-D-phenylalanine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27518.03
H27518.03EA 101 EUR InStock
H27518.03
4-Methyl-D-phenylalanine 98%
4-Methyl-D-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 49759-61-7 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 MDL No.: MFCD00152137
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152137
Numéro CAS: 49759-61-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité