2-Chloropyridine-4-ol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27549.03
H27549.03EA 161 EUR InStock
H27549.03
2-Chloropyridine-4-ol 95%
2-Chloropyridine-4-ol
Purity: 95% CAS No.: 17368-12-6 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Melting Point: 169-172° MDL No.: MFCD01646108
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 169…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646108
Numéro CAS: 17368-12-6
EINECS: 241-399-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité