2-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27558.03
H27558.03EA 79.8 EUR InStock
H27558.03
2-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde 95%
2-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde
Purity: 95% CAS No.: 824-54-4 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° MDL No.: MFCD04039890
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point de fusion: 33…37 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039890
Numéro CAS: 824-54-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité