Alcool 4-chloro-2-méthoxybenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27562.14
H27562.14EA 352 EUR InStock
H27562.14
Alcool 4-chloro-2-méthoxybenzylique ≥97%
Alcool 4-chloro-2-méthoxybenzylique
Purity: 97% CAS No.: 55685-75-1 Molecular Formula: C8H9ClO2 Formula Weight: 172.61 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° MDL No.: MFCD02683547
Formule: C₈H₉ClO₂
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683547
Numéro CAS: 55685-75-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité